2-Hydroxy-5-methoxybenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947332-1G OR947332-5G
APOSOR947332-1GEA 108 CHF
APOSOR947332-1G APOSOR947332-5G
2-Hydroxy-5-methoxybenzonitril 95%
2-Hydroxy-5-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02261935
CAS-Nummer: 39900-63-5