N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947188-1G
OR947188-5G
APOSOR947188-1GEA
76.6
CHF
APOSOR947188-1G
APOSOR947188-5G
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide 95%
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ MW: 195,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02684314 CAS-Nummer: 52898-49-4 |