1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946666-1G
OR946666-250MG
APOSOR946666-1GEA
119
CHF
APOSOR946666-1G
APOSOR946666-250MG
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formel:
C₇H₁₃N₃ MW: 139.2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11845713 CAS-Nummer: 97421-13-1 |