Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR946543-250MGEA 92.5 CHF
APOSOR946543-250MG APOSOR946543-1G
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Formel: C₇H₁₀O₃S
MW: 174,214 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00203485
CAS-Nummer: 4160-61-6