Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 6-bromobenzofuran-2-carboxylate
OR946530-1G
OR946530-500MG
OR946530-5G
APOSOR946530-1GEA
403
CHF
APOSOR946530-1G
APOSOR946530-500MG
APOSOR946530-5G
Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₇BrO₃ MW: 255,07 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22126097 CAS-Nummer: 425675-94-1 |