5-Brom-2-methoxy-nicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9465-5G
OR9465-1G
OR9465-25G
APOSOR9465-5GEA
29.7
CHF
APOSOR9465-5G
APOSOR9465-1G
APOSOR9465-25G
5-Brom-2-methoxy-nicotinsäure 98%
5-Brom-2-methoxy-nicotinsäure
Formel:
C₇H₆BrNO₃ MW: 232,04 g/mol Melting Pt: 156…158 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06656771 CAS-Nummer: 54916-66-4 |