3-Cyano-N-methylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946459-1G
OR946459-5G
APOSOR946459-1GEA
186
CHF
APOSOR946459-1G
APOSOR946459-5G
3-Cyano-N-methylbenzamide 98%
3-Cyano-N-methylbenzamide
Formel:
C₉H₈N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09939344 CAS-Nummer: 363186-09-8 |