4-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946357-10G
OR946357-1G
OR946357-5G
APOSOR946357-10GEA
905
CHF
APOSOR946357-10G
APOSOR946357-1G
APOSOR946357-5G
4-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
4-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide
Formel:
C₉H₁₀ClNO MW: 183.64 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11208365 CAS-Nummer: 220875-88-7 |