4-Isopropyl-5-pyrimidinboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9462-25MG
APOSOR9462-25MGEA 38.3 CHF
APOSOR9462-25MG
4-Isopropyl-5-pyrimidinboronsäure 96%
4-Isopropyl-5-pyrimidinboronsäure
Formel: C₇H₁₁BN₂O₂
MW: 165,99 g/mol
Melting Pt: 104…109 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08235084
CAS-Nummer: 913835-27-5