2-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-(Hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 2-Hydroxymethylphenylboronic acid, 2-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
OR9454-5G OR9454-1G OR9454-25G
APOSOR9454-5GEA 31.4 CHF
APOSOR9454-5G APOSOR9454-1G APOSOR9454-25G
2-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
2-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02258966
CAS-Nummer: 87199-14-2