3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR945249-1G OR945249-250MG
APOSOR945249-1GEA 528 CHF
APOSOR945249-1G APOSOR945249-250MG
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₉NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05865108
CAS-Nummer: 90563-93-2