Cyclopentane-1,1-dicarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR945086-5G
APOSOR945086-5GEA 122 CHF
APOSOR945086-5G
Cyclopentane-1,1-dicarboxylic acid 95%
Cyclopentane-1,1-dicarboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00029146
CAS-Nummer: 5802-65-3