4-Methylnicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 4-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid
OR9450-25G
APOSOR9450-25GEA 107 CHF
APOSOR9450-25G
4-Methylnicotinsäure
4-Methylnicotinsäure
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Melting Pt: 214…215 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128869
CAS-Nummer: 3222-50-2