5-Formyl-2-methylbenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR944886-1G OR944886-5G
APOSOR944886-1GEA 350 CHF
APOSOR944886-1G APOSOR944886-5G
5-Formyl-2-methylbenzonitrile 97%
5-Formyl-2-methylbenzonitrile
Formel: C₉H₇NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12197728
CAS-Nummer: 27613-36-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III