(4-Methoxy-3-nitrophenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944697-5G
APOSOR944697-5GEA 133 CHF
APOSOR944697-5G
(4-Methoxy-3-nitrophenyl)methanol 95%
(4-Methoxy-3-nitrophenyl)methanol
Formel: C₈H₉NO₄
MW: 183,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683526
CAS-Nummer: 41870-24-0