(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944559-1G OR944559-250MG
APOSOR944559-1GEA 776 CHF
APOSOR944559-1G APOSOR944559-250MG
(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanol 95%
(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanol
Formel: C₉H₈N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 54014-02-7