4-Hydroxybenzimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-benzo[d]imidazol-4-ol, 1H-Benzimidazol-4-ol
OR943594-1G OR943594-250MG
APOSOR943594-1GEA 108 CHF
APOSOR943594-1G APOSOR943594-250MG
4-Hydroxybenzimidazole 95%
4-Hydroxybenzimidazole
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00963978
CAS-Nummer: 67021-83-4