(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Hydroxymethyl EDOT, EDT-methanol
OR943413-500MG OR943413-5G
APOSOR943413-500MGEA 0 CHF
APOSOR943413-500MG APOSOR943413-5G
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol 95%
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol
Formel: C₇H₈O₃S
MW: 172,20 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11045357
CAS-Nummer: 146796-02-3