1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1’-Boc-[1,4’-bipiperidine]-4-carboxylicacid, 1-Boc-4-(4-carboxy-1-piperidinyl)-piperidine, 1'-(tert-Butoxycarbonyl)-[1,4'-bipiperidine]-4-carboxylic acid
OR943389-1G
OR943389-250MG
OR943389-500MG
APOSOR943389-1GEA
940
CHF
APOSOR943389-1G
APOSOR943389-250MG
APOSOR943389-500MG
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid 97%
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₆H₂₈N₂O₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06408960 CAS-Nummer: 201810-59-5 |