2-Isopropyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Isopropylthiazole-4-carboxylic acid
OR943371-1G OR943371-250MG
APOSOR943371-1GEA 80.1 CHF
APOSOR943371-1G APOSOR943371-250MG
2-Isopropyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Isopropyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09055228
CAS-Nummer: 234445-61-5