[1-(3-Thienyl)ethyl]amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(Thiophen-3-yl)ethanamine
OR943265-1G
APOSOR943265-1GEA
149
CHF
APOSOR943265-1G
[1-(3-Thienyl)ethyl]amine 95%
[1-(3-Thienyl)ethyl]amine
Formel:
C₆H₉NS MW: 127,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08452688 CAS-Nummer: 118488-08-7 |