1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane
OR943247-10G OR943247-1G OR943247-25G OR943247-100G
APOSOR943247-10GEA 0 CHF
APOSOR943247-10G APOSOR943247-1G APOSOR943247-25G APOSOR943247-100G
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononan 95%
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
Formel: C₉H₂₁N₃
MW: 171,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012359
CAS-Nummer: 96556-05-7