2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943139-1G OR943139-500MG
APOSOR943139-1GEA 905 CHF
APOSOR943139-1G APOSOR943139-500MG
2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetic acid 95%
2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834895
CAS-Nummer: 1048913-13-8