(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9431-1G OR9431-250MG OR9431-100MG
APOSOR9431-1GEA 528 CHF
APOSOR9431-1G APOSOR9431-250MG APOSOR9431-100MG
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
MW: 202.21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665957
CAS-Nummer: 959574-98-2