5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943010-1G
OR943010-5G
APOSOR943010-1GEA
107
CHF
APOSOR943010-1G
APOSOR943010-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98%
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈ClNO₂ MW: 209.63 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03848205 CAS-Nummer: 59908-47-3 |