4-Nitro-1-naphthol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942971-1G OR942971-5G
APOSOR942971-1GEA 25.8 CHF
APOSOR942971-1G APOSOR942971-5G
4-Nitro-1-naphthol 95%
4-Nitro-1-naphthol
Formel: C₁₀H₇NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179392
CAS-Nummer: 605-62-9