Ethyl-5-amino-2-chlorbenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 5-amino-2-chlorobenzoate
OR942129-1G
OR942129-5G
APOSOR942129-1GEA
64.5
CHF
APOSOR942129-1G
APOSOR942129-5G
Ethyl-5-amino-2-chlorbenzoat 95%
Ethyl-5-amino-2-chlorbenzoat
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ MW: 199,6342 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00115822 CAS-Nummer: 64401-55-4 |