2-Nitro-1-phenylpropen (Isomerengemisch) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
trans-β-Methyl-β-nitrostyrene
OR942029-25G
OR942029-5G
OR942029-100G
APOSOR942029-25GEA
289
CHF
APOSOR942029-25G
APOSOR942029-5G
APOSOR942029-100G
2-Nitro-1-phenylpropen (Isomerengemisch) 98%
2-Nitro-1-phenylpropen (Isomerengemisch)
Formel:
C₉H₉NO₂ Melting Pt: 64…67 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014720 CAS-Nummer: 705-60-2 |