4-Allyloxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941983-1G OR941983-250MG
APOSOR941983-1GEA 70.5 CHF
APOSOR941983-1G APOSOR941983-250MG
4-Allyloxybenzoic acid 95%
4-Allyloxybenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00526542
CAS-Nummer: 27914-60-9