6-Hydroxy-7-methoxy-4(1H)-chinazolinon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Hydroxy-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone, 6-Hydroxy-7-methoxy-3H-quinazolin-4-one
OR941735-10G
OR941735-1G
OR941735-5G
APOSOR941735-10GEA
76.6
CHF
APOSOR941735-10G
APOSOR941735-1G
APOSOR941735-5G
6-Hydroxy-7-methoxy-4(1H)-chinazolinon 95%
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one
Formel:
C₉H₈N₂O₃ MW: 192,1714 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20547768 CAS-Nummer: 179688-52-9 |