Methyl-2-(m-tolyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941614-1G OR941614-5G
APOSOR941614-1GEA 34.4 CHF
APOSOR941614-1G APOSOR941614-5G
Methyl-2-(m-tolyl)acetate 95%
Methyl-2-(m-tolyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00968468
CAS-Nummer: 53088-69-0