Diethyl 2-oxobutanedioate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Diethyl oxalacetate, Oxalacetic acid diethyl ester
OR941476-1G OR941476-25G OR941476-5G
APOSOR941476-1GEA 69.6 CHF
APOSOR941476-1G APOSOR941476-25G APOSOR941476-5G
Diethyl 2-oxobutanedioate 95%
Diethyl 2-oxobutanedioate
Formel: C₈H₁₂O₅
MW: 188,18 g/mol
Siedepunkt: 87 °C
Dichte: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00511083
CAS-Nummer: 108-56-5