5-Methoxy-2-benzofurancarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941323-1G
OR941323-5G
APOSOR941323-1GEA
74.9
CHF
APOSOR941323-1G
APOSOR941323-5G
5-Methoxy-2-benzofurancarbonsäure 95%
5-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈O₄ MW: 192,1700 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079771 CAS-Nummer: 10242-08-7 |