exo-2-Aminonorbornane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,2R,4S)-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, (1R,2R,4S)-rel-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, (1alpha,4alpha)-Norbornane-2alpha-amine
OR941069-1G
APOSOR941069-1GEA 90.5 CHF
APOSOR941069-1G
exo-2-Aminonorbornane 95%
exo-2-Aminonorbornane
Formel: C₇H₁₃N
MW: 111,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078132
CAS-Nummer: 7242-92-4