2,4-Dichlor-α-methylbenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2,4-Dichlorophenyl methyl carbinol, 2,4-Dichloro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethyl alcohol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanol
OR941026-25G
APOSOR941026-25GEA
174
CHF
APOSOR941026-25G
2,4-Dichlor-α-methylbenzylalkohol 95%
2,4-Dichlor-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₈Cl₂O MW: 191,06 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004511 CAS-Nummer: 1475-13-4 |