Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940897-1G OR940897-5G
APOSOR940897-1GEA 112 CHF
APOSOR940897-1G APOSOR940897-5G
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate 95%
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate
Formel: C₇H₁₃NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047757
CAS-Nummer: 16507-02-1