Indolin-2-carbonsäureethylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940768-1G OR940768-5G
APOSOR940768-1GEA 80.1 CHF
APOSOR940768-1G APOSOR940768-5G
Indolin-2-carbonsäureethylester 95%
Ethyl Indoline-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797114
CAS-Nummer: 50501-07-0