6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Methyl-3H-benzooxazole-2-thione
OR940696-1G
OR940696-5G
APOSOR940696-1GEA
71.5
CHF
APOSOR940696-1G
APOSOR940696-5G
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione 95%
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione
Formel:
C₈H₇NOS MW: 165,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00175644 CAS-Nummer: 23417-29-0 |