Gimeracil 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-4-hydroxypyridin-2(1H)-one, 5-Chloro-4-hydroxy-2(1H)-pyridinone, 5-Chloro-2,4-pyridinediol, 5-Chloro-2,4-dihydroxypyridine
OR940679-100G
APOSOR940679-100GEA 151 CHF
APOSOR940679-100G
Gimeracil 95%
Gimeracil
Formel: C₅H₄ClNO₂
MW: 145,54 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458352
CAS-Nummer: 103766-25-2