5-Brom-N-ethyl-2-methoxybenzolsulfonamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9406-1G
OR9406-5G
APOSOR9406-1GEA
166
CHF
APOSOR9406-1G
APOSOR9406-5G
5-Brom-N-ethyl-2-methoxybenzolsulfonamid 95%
5-Brom-N-ethyl-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel:
C₉H₁₂BrNO₃S Melting Pt: 121…123 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06003173 CAS-Nummer: 717892-29-0 |