5-Brom-N,N-dimethyl-2-methoxybenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9405-1G OR9405-5G
APOSOR9405-1GEA 166 CHF
APOSOR9405-1G APOSOR9405-5G
5-Brom-N,N-dimethyl-2-methoxybenzolsulfonamid 97%
5-Brom-N,N-dimethyl-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel: C₉H₁₂BrNO₃S
Melting Pt: 163…166 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06808833
CAS-Nummer: 871269-16-8