5-Brom-N-tert-butyl-2-methoxybenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9403-1G OR9403-5G
APOSOR9403-1GEA 166 CHF
APOSOR9403-1G APOSOR9403-5G
5-Brom-N-tert-butyl-2-methoxybenzolsulfonamid 98%
5-Brom-N-tert-butyl-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Melting Pt: 208…212 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08056376
CAS-Nummer: 871269-15-7