Methyl quinoline-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940019-1G OR940019-250MG
APOSOR940019-1GEA 80.8 CHF
APOSOR940019-1G APOSOR940019-250MG
Methyl quinoline-5-carboxylate 98%
Methyl quinoline-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06204270
CAS-Nummer: 16675-62-0