7-Amino-4-methylcumarin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
OR9400-1G OR9400-25G OR9400-5G
APOSOR9400-1GEA 26.2 CHF
APOSOR9400-1G APOSOR9400-25G APOSOR9400-5G
7-Amino-4-methylcumarin
7-Amino-4-methylcumarin
Formel: C₁₀H₉NO₂
Melting Pt: 223…226 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006868
CAS-Nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8