Imidazo[1,5-a]pyridin-3-carbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde, 3-Formylimidazo[1,5-a]pyridine
OR939831-1G OR939831-5G
APOSOR939831-1GEA 105 CHF
APOSOR939831-1G APOSOR939831-5G
Imidazo[1,5-a]pyridin-3-carbaldehyd 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08752619
CAS-Nummer: 56671-66-0