3,3,5-Trimethylcyclohexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939767-100G
OR939767-10G
OR939767-25G
APOSOR939767-100GEA
688
CHF
APOSOR939767-100G
APOSOR939767-10G
APOSOR939767-25G
3,3,5-Trimethylcyclohexanon 95%
3,3,5-Trimethylcyclohexanon
Formel:
C₉H₁₆O MW: 140,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00019466 CAS-Nummer: 873-94-9 |