Butylcyanacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Cyanoacetic acid butyl ester
OR939724-500G
APOSOR939724-500GEA 172 CHF
APOSOR939724-500G
Butylcyanacetat 95%
Butylcyanacetat
Formel: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001941
CAS-Nummer: 5459-58-5