N,N-Dimethylformamiddiisopropylacetal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N,N,N-Trimethyl-1,1-bis(1-methylethoxy)amine, 1,1-Diisopropoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diisopropoxytrimethylamine
OR939612-25G OR939612-5G
APOSOR939612-25GEA 251 CHF
APOSOR939612-25G APOSOR939612-5G
N,N-Dimethylformamiddiisopropylacetal 95%
N,N-Dimethylformamiddiisopropylacetal
Formel: C₉H₂₁NO₂
Siedepunkt: 79…80 °C
Dichte: 0.838 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 25 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008879
CAS-Nummer: 18503-89-4
UN: 1993
ADR: 3,III