1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Pyrrolidino-1-cyclopentene
OR939391-5G
APOSOR939391-5GEA 119 CHF
APOSOR939391-5G
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidin 97%
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidin
Formel: C₉H₁₅N
MW: 137,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003162
CAS-Nummer: 7148-07-4
UN: 1993
ADR: 3,III