1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939289-1G OR939289-250MG
APOSOR939289-1GEA 161 CHF
APOSOR939289-1G APOSOR939289-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01693690
CAS-Nummer: 28466-62-8